Print…
Cefaclor monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (6R,7R)-7-((R)-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
C3478-1G C3478-5G
TCIAC3478-1GEA 75 EUR
TCIAC3478-1G TCIAC3478-5G
Cefaclor monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cefaclor monohydrate
Fórmula: C₁₅H₁₄ClN₃O₄S·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00071999
Número CAS: 70356-03-5
Merck Index: 14,01912
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +100 to +115 deg (C=0.4, water)
Water 4.5 to 5.5 %