Print…
Cinepazide Maleate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-[(1-Pyrrolidinylcarbonyl)methyl]-4-(3,4,5-trimethoxycinnamoyl)piperazine Maleate, Vasodistal, 1-(4-(2-Oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperazin-1-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one maleate
C3474-1G C3474-250MG C3474-25MG
TCIAC3474-1GEA 723 EUR
TCIAC3474-1G TCIAC3474-250MG TCIAC3474-25MG
Cinepazide Maleate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cinepazide Maleate
Fórmula: C₂₂H₃₁N₃O₅·C₄H₄O₄
Número MDL : MFCD01320526
Número CAS: 26328-04-1
EINECS: 247-613-1
Merck Index: 14,02291
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %