Print…
Clemizole hydrochloride ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chlorobenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzimidazole hydrochloride
C3468-25MG C3468-100MG
TCIAC3468-25MGEA 300 EUR
TCIAC3468-25MG TCIAC3468-100MG
Clemizole hydrochloride ≥98.0% (por HPLC)
Clemizole hydrochloride
Fórmula: C₁₉H₂₀ClN₃·HCl
Ponto de Fusão: 241°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051435
Número CAS: 1163-36-6
EINECS: 214-605-4
Merck Index: 14,02346
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6989a2468b4622fbc4bb761d7024c5d54622f146&vid=6989a2468b4622fbc4bb761d7024c5d54622f146&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.00 to 12.00 %