Print…
(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: ((6-Chloro-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate, TPTDP
C3461-5G C3461-25G
TCIAC3461-5GEA 38 EUR
TCIAC3461-5G TCIAC3461-25G
(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate ≥98.0% (por HPLC)
(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium Hexafluorophosphate
Fórmula: C₁₈H₂₇ClF₆N₆OP₂
Peso Molecular: 554.84 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD14560589
Número CAS: 893413-42-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=411c9c68233cbbb94bb36c7e653d0c28794298a4&vid=411c9c68233cbbb94bb36c7e653d0c28794298a4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%