Print…
CCG-1423 ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-((1-((4-Chlorophenyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)oxy)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzamide, N-(2-(4-Chloroanilino)-1-methyl-2-oxoethoxy)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzamide
C3449-25MG C3449-100MG
TCIAC3449-25MGEA 121 EUR
TCIAC3449-25MG TCIAC3449-100MG
CCG-1423 ≥98.0% (por GC)
CCG-1423
Fórmula: C18H13ClF6N2O3
Peso Molecular: 454.8 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01566719
Número CAS: 285986-88-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6928b05e38d015754992945db79b9ef3918e8f7&vid=a6928b05e38d015754992945db79b9ef3918e8f7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.50 to 6.50 %