Print…
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2-chloro-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
C3436-1G C3436-5G
TCIAC3436-1GEA 56 EUR
TCIAC3436-1G TCIAC3436-5G
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₀H₁₄BClN₂O₂
Peso Molecular: 240.494 g/mol
Número MDL : MFCD11856048
Número CAS: 1003845-08-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9faddc22fb8d65a2efaf78a1d0b278c8fc67c11c&vid=9faddc22fb8d65a2efaf78a1d0b278c8fc67c11c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C