Print…
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3432-1G C3432-5G
TCIAC3432-1GEA 77 EUR
TCIAC3432-1G TCIAC3432-5G
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₃
Ponto de Fusão: 115°C
Número MDL : MFCD06659858
Número CAS: 89694-46-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %