Print…
Copper(I) thiocyanate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3417-250G C3417-25G
TCIAC3417-250GEA 122 EUR
TCIAC3417-250G TCIAC3417-25G
Copper(I) thiocyanate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Copper(I) thiocyanate
Fórmula: CCuNS
Número MDL : MFCD00010980
Número CAS: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02669
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %