Print…
2-Cyanoisonicotinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Cyano-4-pyridinecarboxylic acid
C3396-200MG C3396-1G
TCIAC3396-200MGEA 61 EUR
TCIAC3396-200MG TCIAC3396-1G
2-Cyanoisonicotinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Cyanoisonicotinic acid
Fórmula: C₇H₄N₂O₂
Número MDL : MFCD03411729
Número CAS: 161233-97-2
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %