Print…
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3394-250MG C3394-1G
TCIAC3394-250MGEA 191 EUR
TCIAC3394-250MG TCIAC3394-1G
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine
Fórmula: C₁₅H₁₃Cl₂NS
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD01247123
Número CAS: 2765-59-5
EINECS: 220-438-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %