Print…
Cyclothiazide ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(2-norbornen-5-yl)-2H-1,2-4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide, Cyclothiazide (mixture of isomers)
C3392-100MG C3392-25MG
TCIAC3392-100MGEA 203 EUR
TCIAC3392-100MG TCIAC3392-25MG
Cyclothiazide ≥95.0% (por HPLC)
Cyclothiazide
Fórmula: C₁₄H₁₆ClN₃O₄S₂
Peso Molecular: 389.87 g/mol
Ponto de Fusão: 234°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00210192
Número CAS: 2259-96-3
EINECS: 218-859-7
Merck Index: 14,02754
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.20 to 11.20 %