Print…
N-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Benzyloxycarbonylpipecolic acid, 1-Carbobenzoxypipecolic acid, 1-Carbobenzoxy-2-piperidinecarboxylic acid, N-Cbz-2-Piperidinecarboxylic acid, Z-DL-Pip-OH, 1-Benzyloxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid, 1-Cbz-pipecolic acid, 1-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
C3382-1G C3382-5G
TCIAC3382-1GEA 29 EUR
TCIAC3382-1G TCIAC3382-5G
N-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₄
Número MDL : MFCD01863568
Número CAS: 28697-07-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C