Print…
3-Chloropyrazine-2-carboxamide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
C3376-200MG C3376-1G
TCIAC3376-200MGEA 37 EUR
TCIAC3376-200MG TCIAC3376-1G
3-Chloropyrazine-2-carboxamide ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
3-Chloropyrazine-2-carboxamide
Fórmula: C₅H₄ClN₃O
Número MDL : MFCD09863915
Número CAS: 21279-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a03c59ffa6dcf26de80f2cca202364dd7795a719&vid=a03c59ffa6dcf26de80f2cca202364dd7795a719&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C