Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylamine
C3374-1G C3374-200MG
TCIAC3374-1GEA 69 EUR
TCIAC3374-1G TCIAC3374-200MG
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅ClF₃NO
Número MDL : MFCD00153102
Número CAS: 175205-77-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %