2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Chloro-4-iodo-3-picoline
C3368-1G
C3368-5G
TCIAC3368-1GEA
52
EUR
TCIAC3368-1G
TCIAC3368-5G
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Fórmula:
C₆H₅ClIN Peso Molecular: 253.47 g/mol |
Número MDL :
MFCD03095293 Número CAS: 153034-88-9 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |