Print…
2-Chloro-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3362-1G C3362-5G
TCIAC3362-1GEA 30 EUR
TCIAC3362-1G TCIAC3362-5G
2-Chloro-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-9H-carbazole
Fórmula: C₁₂H₈ClN
Número MDL : MFCD01444890
Número CAS: 10537-08-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d09b211ece65eb21512796e60249eee523ba8318&vid=d09b211ece65eb21512796e60249eee523ba8318&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 247.0 deg-C