Print…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-(trifuloromethyl)phenol, 1-Chlor-2-hydroxy-5-(trifluormethyl)benzol, 3-Chloro-4-hydroxybenzotrifluoride, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
C3355-25G C3355-5G
TCIAC3355-25GEA 345 EUR
TCIAC3355-25G TCIAC3355-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₄ClF₃O
Ponto de ebulição: 66°C
Ponto de Inflamação: 68°C
Número MDL : MFCD00042217
Número CAS: 35852-58-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %