Print…
4-Chloro-5'-fluoro-2'-hydroxybenzophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4'-Chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzophenone, (4-Chlorophenyl)(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)methanone
C3338-1G C3338-5G
TCIAC3338-1GEA 90 EUR
TCIAC3338-1G TCIAC3338-5G
4-Chloro-5'-fluoro-2'-hydroxybenzophenone ≥97.0% (por GC)
4-Chloro-5'-fluoro-2'-hydroxybenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈ClFO₂
Número MDL : MFCD00040948
Número CAS: 62433-26-5
EINECS: 263-539-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50cea21fc431f38d94b527bd37e68c3262192c5a&vid=50cea21fc431f38d94b527bd37e68c3262192c5a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C