Print…
4-(4-Chlorophenyl)piperidine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3337-1G C3337-5G
TCIAC3337-1GEA 93 EUR
TCIAC3337-1G TCIAC3337-5G
4-(4-Chlorophenyl)piperidine ≥97.0% (por GC)
4-(4-Chlorophenyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₁₄ClN
Ponto de ebulição: 160°C
Número MDL : MFCD03077010
Número CAS: 26905-02-2
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C