Print…
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3336-1G C3336-5G
TCIAC3336-1GEA 41 EUR
TCIAC3336-1G TCIAC3336-5G
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97.0% (por GC)
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆ClF₃O
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD00045092
Número CAS: 71648-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=480a50615e3e53fe36390402379b6651cf323e86&vid=480a50615e3e53fe36390402379b6651cf323e86&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %