Print…
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3334-25G C3334-5G
TCIAC3334-25GEA 300 EUR
TCIAC3334-25G TCIAC3334-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₅ClFNO₂
Número MDL : MFCD00134231
Número CAS: 18349-11-6
EINECS: 242-225-9
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C