Print…
5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3326-200MG C3326-1G
TCIAC3326-200MGEA 79 EUR
TCIAC3326-200MG TCIAC3326-1G
5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite ≥95.0% (por análise titulométrica)
5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Fórmula: C₁₃H₁₉ClNO₂P
Número MDL : MFCD30725743
Número CAS: 1620086-77-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %