Print…
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C3324-1G C3324-5G
TCIAC3324-1GEA 121 EUR
TCIAC3324-1G TCIAC3324-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol ≥98.0% (por GC)
2-(4-Chlorophenyl)-2-propanol
Fórmula: C₉H₁₁ClO
Ponto de ebulição: 96°C
Número MDL : MFCD11870102
Número CAS: 1989-25-9
EINECS: 217-865-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C