Print…
6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 6-Chloro-4-methylumbelliferone
C3319-1G C3319-5G
TCIAC3319-1GEA 99 EUR
TCIAC3319-1G TCIAC3319-5G
6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one ≥98.0% (por GC)
6-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Fórmula: C₁₀H₇ClO₃
Ponto de Fusão: 280°C
Número MDL : MFCD00816527
Número CAS: 19492-02-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %