Print…
5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluoro-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
C3317-1G C3317-5G
TCIAC3317-1GEA 33 EUR
TCIAC3317-1G TCIAC3317-5G
5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₄
Ponto de Inflamação: 47°C
Número MDL : MFCD00060655
Número CAS: 89634-74-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %