Print…
6-Chloro-4-quinolinol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Chloroquinolin-4-ol, 6-Chloro-4-hydroxyquinoline
C3312-1G C3312-5G
TCIAC3312-1GEA 35 EUR
TCIAC3312-1G TCIAC3312-5G
6-Chloro-4-quinolinol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
6-Chloro-4-quinolinol
Fórmula: C₉H₆ClNO
Peso Molecular: 179.60 g/mol
Ponto de Fusão: 269°C
Número MDL : MFCD00024011
Número CAS: 23432-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098bf7e195ec0ccef1bc38438e83ee6ca1703052&vid=098bf7e195ec0ccef1bc38438e83ee6ca1703052&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %