Print…
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3309-5G C3309-25G
TCIAC3309-5GEA 39 EUR
TCIAC3309-5G TCIAC3309-25G
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₁H₂₀BrO₂P
Número MDL : MFCD00031698
Número CAS: 51114-94-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C