Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
C3307-5G C3307-25G
TCIAC3307-5GEA 69 EUR
TCIAC3307-5G TCIAC3307-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃ClF₃N
Peso Molecular: 205,57
Número MDL : MFCD04115854
Número CAS: 693245-52-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d8360d242185c8f87b263730b5215bcef3387f&vid=66d8360d242185c8f87b263730b5215bcef3387f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %