Print…
5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Chloro-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 2-(5-Chloro-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C3301-1G C3301-5G
TCIAC3301-1GEA 83 EUR
TCIAC3301-1G TCIAC3301-5G
5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Fórmula: C₁₀H₁₄BClO₂S
Peso Molecular: 244.54 g/mol
Número MDL : MFCD08063140
Número CAS: 635305-24-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3e5b0386ee56e3bb9c7152eaf70f07ebb2fb961&vid=d3e5b0386ee56e3bb9c7152eaf70f07ebb2fb961&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %