Print…
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
C3298-1G C3298-5G
TCIAC3298-1GEA 35 EUR
TCIAC3298-1G TCIAC3298-5G
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆ClFO
Peso Molecular: 172.59 g/mol
Número MDL : MFCD04115858
Número CAS: 151945-84-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C