Print…
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3297-1G C3297-5G
TCIAC3297-1GEA 30 EUR
TCIAC3297-1G TCIAC3297-5G
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
2'-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆ClFO
Peso Molecular: 172.59 g/mol
Ponto de ebulição: 82°C
Número MDL : MFCD00042574
Número CAS: 2965-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d86af3b98c9484bcaffd28f9a5f11451243dfc5c&vid=d86af3b98c9484bcaffd28f9a5f11451243dfc5c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %