Print…
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C3295-25G C3295-5G
TCIAC3295-25GEA 62 EUR
TCIAC3295-25G TCIAC3295-5G
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Fórmula: C₄H₃Cl₂NS
Ponto de Fusão: 35°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01073549
Número CAS: 105827-91-6
EINECS: 429-830-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %