Print…
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-fluoropyridine
C3286-1G C3286-5G
TCIAC3286-1GEA 28 EUR
TCIAC3286-1G TCIAC3286-5G
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₃FN₂
Peso Molecular: 122.1 g/mol
Número MDL : MFCD08741371
Número CAS: 327056-62-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C