Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3285-1G C3285-5G
TCIAC3285-1GEA 23 EUR
TCIAC3285-1G TCIAC3285-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Número MDL : MFCD03094162
Número CAS: 142994-09-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2acaab7478d3d3808680a01b1057d96f0716fe1a&vid=2acaab7478d3d3808680a01b1057d96f0716fe1a&prid=web&clid=SAPDAM