Print…
2-Chloro-4-iodobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3281-1G C3281-5G
TCIAC3281-1GEA 40 EUR
TCIAC3281-1G TCIAC3281-5G
2-Chloro-4-iodobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Chloro-4-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClIO₂
Número MDL : MFCD05863523
Número CAS: 145343-76-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C