Print…
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-fluoro-6-nitro-4-quinazolinamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-7-fluoro-6-nitroquinazoline
C3276-25G C3276-5G
TCIAC3276-25GEA 173 EUR
TCIAC3276-25G TCIAC3276-5G
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-fluoro-6-nitro-4-quinazolinamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-fluoro-6-nitro-4-quinazolinamine
Fórmula: C₁₄H₇ClF₂N₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09998825
Número CAS: 162012-67-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %