Print…
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
C3275-1G C3275-5G
TCIAC3275-1GEA 27 EUR
TCIAC3275-1G TCIAC3275-5G
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅ClFN
Peso Molecular: 145.56 g/mol
Ponto de ebulição: 92°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06658238
Número CAS: 34552-15-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %