Print…
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3273-5G C3273-25G
TCIAC3273-5GEA 46 EUR
TCIAC3273-5G TCIAC3273-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₅ClFNO₂
Número MDL : MFCD11110549
Número CAS: 112108-73-3
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C