Print…
4'-Cyano-4-dodecyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4'-(Dodecyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-Dodecyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 12OCB
C3270-1G C3270-5G
TCIAC3270-1GEA 86 EUR
TCIAC3270-1G TCIAC3270-5G
4'-Cyano-4-dodecyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
4'-Cyano-4-dodecyloxybiphenyl
Fórmula: C₂₅H₃₃NO
Peso Molecular: 363.55 g/mol
Número MDL : MFCD01941019
Número CAS: 57125-50-5
EINECS: 260-575-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 84.0 to 92.0 deg-C