Print…
Cesium(I) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide Cesium(I) salt, Cesium(I) triflimide
C3264-1G C3264-5G
TCIAC3264-1GEA 70 EUR
TCIAC3264-1G TCIAC3264-5G
Cesium(I) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cesium(I) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₂CsF₆NO₄S₂
Peso Molecular: 413.04 g/mol
Ponto de Fusão: 122°C
Número MDL : MFCD29472520
Número CAS: 91742-16-4
UN: 1759
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %