Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3262-1G C3262-5G
TCIAC3262-1GEA 27 EUR
TCIAC3262-1G TCIAC3262-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline ≥97.0% (por GC)
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₅ClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153105
Número CAS: 1701-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02c4f3c3f5d9581ee6c808d607c26bfe39176fd8&vid=02c4f3c3f5d9581ee6c808d607c26bfe39176fd8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C