Print…
(Chloromethyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Chloromethylmethyldiethoxysilane
C3257-5G C3257-25G
TCIAC3257-5GEA 38 EUR
TCIAC3257-5G TCIAC3257-25G
(Chloromethyl)diethoxy(methyl)silane ≥98.0% (por GC)
(Chloromethyl)diethoxy(methyl)silane
Fórmula: C₆H₁₅ClO₂Si
Peso Molecular: 182.72 g/mol
Ponto de ebulição: 161°C
Ponto de Inflamação: 37°C
Número MDL : MFCD00018878
Número CAS: 2212-10-4
EINECS: 218-657-9
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26ad640befe4042dbd482ad0e6722830bf24851b&vid=26ad640befe4042dbd482ad0e6722830bf24851b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %