Print…
(Chloromethyl)dimethoxy(methyl)silane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3256-1G C3256-5G
TCIAC3256-1GEA 16 EUR
TCIAC3256-1G TCIAC3256-5G
(Chloromethyl)dimethoxy(methyl)silane ≥97.0% (por GC)
(Chloromethyl)dimethoxy(methyl)silane
Fórmula: C₄H₁₁ClO₂Si
Peso Molecular: 154.67 g/mol
Ponto de ebulição: 140°C
Ponto de Inflamação: 55°C
Número MDL : MFCD04974117
Número CAS: 2212-11-5
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38ebfdb6ca93d7284f35616854fb4ce0e5c82815&vid=38ebfdb6ca93d7284f35616854fb4ce0e5c82815&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %