Print…
Diethylenetriaminepentaacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® Aza Pa, DTPA, Titriplex® V, Idranal V, Diethylenetriaminepentaacetic acid, 2,2',2'',2'''-((((Carboxymethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D6518-100G D6518-10G D6518-50G D6518-5G
SIALD6518-100GEA 1050 EUR
SIALD6518-100G SIALD6518-10G SIALD6518-50G SIALD6518-5G
Diethylenetriaminepentaacetic acid, Sigma-Aldrich®
Diethylenetriaminepentaacetic acid
Fórmula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Peso Molecular: 393.35 g/mol
Ponto de Fusão: 220…222 °C
Densidade: 1.558 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004289
Número CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,07202