Print…
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3233-200MG C3233-1G
TCIAC3233-200MGEA 30 EUR
TCIAC3233-200MG TCIAC3233-1G
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BNO₆
Ponto de Fusão: 220°C
Número MDL : MFCD10696661
Número CAS: 80500-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c206d37484dbad8e6f09e96eb8c621dbe8b4e84f&vid=c206d37484dbad8e6f09e96eb8c621dbe8b4e84f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 109.0 %