Print…
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3231-1G C3231-5G
TCIAC3231-1GEA 154 EUR
TCIAC3231-1G TCIAC3231-5G
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BNO₂
Ponto de Fusão: 191°C
Número MDL : MFCD01632200
Número CAS: 91983-26-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=769e6649659a9b6442d239d530ea615cd16cfb0a&vid=769e6649659a9b6442d239d530ea615cd16cfb0a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 113.0 %