Print…
Cesium Pivalate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dimethylpropionic acid Cesium salt, Pivalic acid Cesium salt, Trimethylacetic acid Cesium salt, Cesium 2,2-Dimethylpropionate, Cesium trimethylacetate
C3230-1G C3230-5G
TCIAC3230-1GEA 42 EUR
TCIAC3230-1G TCIAC3230-5G
Cesium Pivalate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Cesium Pivalate
Fórmula: C₅H₉CsO₂
Peso Molecular: 234.03 g/mol
Ponto de Fusão: 348°C
Número MDL : MFCD10567040
Número CAS: 20442-70-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %