Print…
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Cyproheptadine hydrochloride, 4-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methylpiperidine hydrochloride
C3218-5G C3218-25G
TCIAC3218-5GEA 40 EUR
TCIAC3218-5G TCIAC3218-25G
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
Fórmula: C₂₁H₂₁N·HCl·11/2H₂O
Número MDL : MFCD00012538
Número CAS: 41354-29-4
EINECS: 213-535-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02773
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (after drying)
Drying loss 7.0 to 9.0 %