Print…
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Cyano-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
C3217-1G C3217-5G
TCIAC3217-1GEA 102 EUR
TCIAC3217-1G TCIAC3217-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide ≥98.0% (por GC)
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂O
Peso Molecular: 228.17 g/mol
Número MDL : MFCD05669245
Número CAS: 24522-30-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C