Print…
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3216-1G C3216-5G
TCIAC3216-1GEA 28 EUR
TCIAC3216-1G TCIAC3216-5G
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₄
Número MDL : MFCD00060646
Número CAS: 32137-20-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %